Learn More
Fisherbrand™ Isotemp IUE Series Chest ULT Freezer
Fisherbrand IUE Series ultra-low temperature chest freezers, powered by H-drive, feature three sizes, maximizing storage capacity from 3,645 up to 21,600 2 mL vials. The IDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab.
14175.00 CHF - 20000.00 CHF
Spezifikation
Typ | ULT-Tiefkühltruhe |
---|---|
Temperaturbereich | –50 bis –86 °C |
Ausführung der Tür | Horizontal, massiv |
No. of Doors | 1 |
Schrankmaterial | Kaltgewalzter Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17704579
|
Fisherbrand™
IUEC06386FV |
85 L |
14175.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17714579
|
Fisherbrand™
IUEC25286FV |
360 l |
17690.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17724579
|
Fisherbrand™
IUEC39686FV |
566 L |
20000.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- The H-drive Information Center (HIC) combines easy to read temperature with simple capacitive touch buttons in a 2.12 cm display
- Three sizes (85, 360, 566 L) to accommodate a variety of storage needs and lab footprint specifications
- Improved customer convenience with new ergonomically designed handle, high contrast easy-to-read display, and convenient additional workspace
- Compatible with most racking systems including a full range of Thermo Scientific™ racks for boxes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™; and Nunc™ CryoBank™ tubes
- Security features including alarm settings and key-lock door
- Lower HVAC costs as a result of less heat emission into the environment
- Natural refrigerants and Polyurethane foam with non-HFC blowing agent having zero GWP, making the Series compliant with the U.S. Environmental Protection Agency Significant New Alternatives Policy (SNAP), the European Union F-Gas and other sustainability standards
Spezifikation
ULT-Tiefkühltruhe | |
Horizontal, massiv | |
Kaltgewalzter Stahl | |
Stainless Steel | |
UL, CE, UL, CE | |
HIC-Touchtaste | |
Luftkühlung | |
Optional LN2 Backup, CO2 Backup, Chart Recorder, Optionale LN2-Notversorgung, CO2-Notversorgung, Diagrammschreiber | |
3 Jahre (Teile- und Arbeitskosten), 5 Jahre nur auf Kompressorteile | |
Einzelner Handlift | |
Türschloss | |
RS485, 4 bis 20 mA, Trockenkontakte, USB | |
Single ID | |
Optional | |
EU | |
50/60 Hz | |
H-drive | |
63 Standard 61 cm (2 ft.) Boxes |
–50 bis –86 °C | |
1 | |
Polyurethanschaum | |
Lackierter Stahl | |
Truhe, IUEC06386FV | |
4 | |
Capacitive Touch UI | |
One Port Hole | |
Manuell | |
Alarm, Schreiber | |
Optional | |
Standardbetrieb | |
CO2 oder LN2 optional | |
SmartView-kompatibel | |
230 V | |
Einzeln | |
R290/R170+R290 Mix |