Learn More
Fisherbrand™ Isotemp III™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.
5870.00 CHF - 6215.00 CHF
Spezifikation
Umgebungstemperatur | +10 °C bis +35 °C |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 19 l |
Kühlleistung | 1900 W |
Temperaturbereich | -10 C bis +30 C |
Modell | Isotemp III |
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Pumpentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11346641
|
Fisherbrand™
198221010001 |
PD1 (Verdrängerpumpe) |
5870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11356641
|
Fisherbrand™
198222010001 |
PD2 (Verdrängerpumpe) |
6215.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
- wenn das Gerät kühlt
- wenn der Sollwert geändert wurde
- bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
Spezifikation
+10 °C bis +35 °C | |
1900 W | |
Isotemp III | |
±0,5 °C |
19 l | |
-10 C bis +30 C | |
R134A. | |
584.2 x 431.8 x 711.2 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp III™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz