Learn More
Fisherbrand™ Isotemp III™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.
Marke:  Fisherbrand™ 198222010001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11356641
  • 6215.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
  • Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
  • Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
  • wenn das Gerät kühlt
  • wenn der Sollwert geändert wurde
  • bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
+10 °C bis +35 °C
1900 W
-10  C bis +30  C
9,4 l/min
±0,5 °C
72.6 kg
19 l
PD2 (Verdrängerpumpe)
Isotemp III
R134A.
584.2 x 431.8 x 711.2 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Isotemp III™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz > PD-2-Pumpe