Learn More
Fisherbrand™ Isotemp II™ Umlaufkühler, 230 V/50 Hz
Eine kompakte Baureihe von gekühlten Umlaufkühlern.
Marke: Fisherbrand™ 197222010001
3251.52 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Der intuitiv bedienbare Digitalregler steigert die Anwenderfreundlichkeit
- Der am Bedienfeld angebrachte Manometer ermöglicht ein einfaches Ablesen des Anwendungsdrucks
- Alarme bei Über- und Untertemperatur
Die Kontrollleuchte leuchtet,
- wenn das Gerät kühlt
- wenn der Sollwert geändert wurde
- bei Änderung oder Überschreitung von Hoch- und Tieftemperaturgrenzwerten
Spezifikation
+10 °C bis +35 °C | |
900 W (bei +20 °C) | |
-10 C bis +30 C | |
5,3 l/min (bei 4,1 bar) | |
±0,1 °C | |
230 V |
9,5 L | |
PD1 (Verdrängerpumpe) | |
Isotemp II | |
R134A. | |
584.2 x 355.6 x 604.5 mm | |
50 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31