Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100C
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
Marke: Fisherbrand™ 211180100
Includes: Rohranschlussstücke mit externer Umwälzung
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
- Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
- Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
4100 Regler
zur Temperatursteuerung
- Umgebungstemperatur bis 100 °C
- Heizung mit 1 KW Leistung
- Leistungsstarke Druckpumpe
- Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
- Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
- Erhältlich mit Klammer oder Brücke
- Kompatible Flüssigkeiten: Entionisiertes Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50ZB/Wasser; 50/50 PG/Wasser
Bestellinformation
Erfordert ein separates Netzkabel
Certifications
UL/CSA (Konformität ausstehend), CE-zertifiziert, RoHS/WEEE
Compliance
Sicherheitsklasse III, FL-DIN 12876
Serviceleistungen
Zwei Jahre
Spezifikation
CE, Sicherheitsklasse II | |
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C | |
1,2 kW | |
4100C | |
± 0,05 °C | |
11.18 cm | |
32 cm | |
20.27 cm | |
4.1 kg | |
230 V |
Kraft | |
Isotemp™ Einhängethermostat | |
310 mbar | |
17 | |
4.40 Zoll | |
12,5 in. | |
8.09 Zoll | |
8.2 lbs. | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31