Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100C
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
1280.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, Sicherheitsklasse II
Pumpentyp Kraft
Temperaturbereich Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
Typ Isotemp™ Einhängethermostat
Max. Druck 310 mbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Spannung Frequenz Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Frequenz Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11336671
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
211180100
230 V 50 Hz Isotemp™ Einhängethermostat
1280.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
  • Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
  • Regelbare PID-Steuerung
  • Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
  • Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
  • Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
  • Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
4100 Regler
zur Temperatursteuerung
  • Umgebungstemperatur bis 100 °C
  • Heizung mit 1 KW Leistung
  • Leistungsstarke Druckpumpe
  • Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
  • Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
  • Erhältlich mit Klammer oder Brücke
  • Kompatible Flüssigkeiten: Entionisiertes Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50ZB/Wasser; 50/50 PG/Wasser
Bestellinformation
Erfordert ein separates Netzkabel
Certifications
UL/CSA (Konformität ausstehend), CE-zertifiziert, RoHS/WEEE
Compliance
Sicherheitsklasse III, FL-DIN 12876
Warranty
Zwei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
CE, Sicherheitsklasse II
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C
310 mbar
17
Kraft
Isotemp™ Einhängethermostat
4100C
32 cm