Learn More
Fisherbrand™ Isotemp™ Beheizte Immersions-Umwälzthermostate: Modell 4100B
Praktische, einfache Möglichkeit zur Umwandlung von offenen Bädern in Bäder mit konstanter Temperatur.
1280.00 CHF
Spezifikation
Pumpentyp | Kraft |
---|---|
Temperaturbereich | Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C |
Typ | Isotemp™ Einhängethermostat |
Modell | 4100 B |
Temperaturstabilität | ±0,1 °C |
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spannung | Frequenz | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11346671
|
Fisherbrand™
211190100 |
230 V | 50 Hz | Isotemp™ Einhängethermostat |
1280.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Präzision, Eigenschaften und Leistung ermöglichen die Optimierung von Konfigurationen für verschiedene Anwendungsanforderungen.
Jedes Gerät verfügt über:
- Zwei Pumpgeschwindigkeiten: 50 und 100 %
- Regelbare PID-Steuerung
- Großes, gut ablesbares, fünfzeiliges LCD-Display
- Drei Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch
- Übertemperatur-/Tiefstandsabschaltung mit akustischem und optischem Alarm
- Hochwertiger Industriemotor für exzellente Pumpleistung und lange Lebensdauer
Temperaturbereich: Umgebungstemperatur bis 200 °C
4100 Regler
zur Temperatursteuerung
- Umgebungstemperatur bis 100 °C
- Heizung mit 1 KW Leistung
- Leistungsstarke Druckpumpe
- Fünf programmierbare Sollwerte: +20, +37, +50, +70 und +100 °C
- Temperaturanzeige in °C, °F oder °K mit einer Auflösung von 0.1 oder 0.01
- Erhältlich mit Klammer oder Brücke
- Kompatible Flüssigkeiten: Entionisiertes Wasser bis zu 3 mOhm; 50/50ZB/Wasser; 50/50 PG/Wasser
Spezifikation
Kraft | |
Isotemp™ Einhängethermostat | |
±0,1 °C |
Umgebungstemperatur 10 bis 100 °C | |
4100 B | |
32 cm |