Learn More
Isopropyliden-malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11487467
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropyliden-malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487467
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11487467
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15603.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2033-24-1 | C6H8O4 | 144.126 g/mol
Isopropylidene malonate is an important reagent in synthetic chemistry and involved in the formation of new C-C bonds, rings, amides, esters, and acids. The presence of carbonyl groups at C-4 and C-6 positions favors the alkylation and acylation reactions due to its acidic nature. It is also employed as an antimicrobial agent. It is used in the preparation of 4-pyridyl-substituted heterocycles, 2-substituted indoles, isofraxidin and macrocyclic beta-keto lactones. Further, it is involved in the Knoevenagel condensation reaction with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Isopropylidenmalonat ist ein wichtiges Reagenz in der synthetischen Chemie und an der Bildung neuer C-C-Bindungen, -Ringe, -Amide, -Ester und -Säuren beteiligt. Das Vorhandensein von Carbonylgruppen an C-4- und C-6-Positionen begünstigt die Alkylierung und die Acylierungsreaktionen aufgrund seiner sauren Natur. Es wird auch als antimikrobielles Mittel eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von 4-Pyridyll-substituierten Heterozyklen, 2-substituierten Indolen, Isofraxidin und makromyclischen Beta-Keto-Lactonen verwendet. Weiterhin ist es an der Knoevenagel-Kondensationsreaktion mit Aldehyden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2033-24-1
Summenformel C6H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 144.126
MDL-Nummer MFCD00006638
InChI-Schlüssel GXHFUVWIGNLZSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym meldrum's acid, isopropylidene malonate, meldrums acid, 1,3-dioxane-4,6-dione, 2,2-dimethyl, sub-isopropyl malonate, 2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4,6-dione, cycl-isopropylidene malonate, cyclic isopropylidene malonate, malonic acid cyclic isopropylidene ester, meldrum acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16249
IUPAC-Name 2,2-Dimethyl-1,3-Dioxan-4,6-Dion
SMILES CC1(OC(=O)CC(=O)O1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropylidene malonate
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Menge 100 g
Beilstein 117310
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,5817
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform.
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA15603.14,A15603.36,A15603.22
Chargennummer10244015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberA15603.14,A15603.36,A15603.22
ChargennummerH4077A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15603.14,A15603.36,A15603.22
Chargennummer10153458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15603.14,A15603.36,A15603.22
Chargennummer10168039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15603.14,A15603.36,A15603.22
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropylidene malonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Isopropylidene malonate
Name des Produkts
Isopropyliden-malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >