Learn More
Isopropyliden-malonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isopropylidene malonate is an important reagent in synthetic chemistry and involved in the formation of new C-C bonds, rings, amides, esters, and acids. The presence of carbonyl groups at C-4 and C-6 positions favors the alkylation and acylation reactions due to its acidic nature. It is also employed as an antimicrobial agent. It is used in the preparation of 4-pyridyl-substituted heterocycles, 2-substituted indoles, isofraxidin and macrocyclic beta-keto lactones. Further, it is involved in the Knoevenagel condensation reaction with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isopropylidenmalonat ist ein wichtiges Reagenz in der synthetischen Chemie und an der Bildung neuer C-C-Bindungen, -Ringe, -Amide, -Ester und -Säuren beteiligt. Das Vorhandensein von Carbonylgruppen an C-4- und C-6-Positionen begünstigt die Alkylierung und die Acylierungsreaktionen aufgrund seiner sauren Natur. Es wird auch als antimikrobielles Mittel eingesetzt. Es wird bei der Herstellung von 4-Pyridyll-substituierten Heterozyklen, 2-substituierten Indolen, Isofraxidin und makromyclischen Beta-Keto-Lactonen verwendet. Weiterhin ist es an der Knoevenagel-Kondensationsreaktion mit Aldehyden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isopropylidene malonate |
Schmelzpunkt | 92°C to 96°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 117310 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Merck Index | 14,5817 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and chloroform. |
Formelmasse | 144.13 |
Reinheit (%) | 98% |