Learn More
Isopropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
54.07 CHF - 492.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10457550
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150860010
1 L Glasflasche
54.07 CHF
1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10604632
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150860025
2.5 L Glasflasche
97.59 CHF
2.50 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10038571
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150860250
25 L Metallfass
492.45 CHF
25 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Isopropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals