Learn More
Isopropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10038571
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10038571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 L, Metallfass, 25 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
Artikelnummer. 10038571
Marke: Thermo Scientific Acros 150860250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-21-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-21-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00008877
InChI-Schlüssel JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC-Name 2-Propylacetat
SMILES CC(C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropyl acetate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -73.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8720g/mL
Siedepunkt 88.8°C
Flammpunkt 4°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Metallfass
Strukturformel CH3CO2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Menge 25 L
Beilstein 02, 130
Merck Index 15, 5251
Relative Dichte 0.872
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 0.49 mPa.s (25°C)
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Isopropylacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >