Learn More
Isopropanol, spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs der EU, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10041174
Zum Warenkorb hinzufügen
Isopropanol, spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs der EU, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10041174
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10041174
Marke: Thermo Scientific Acros 396980010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isopropanol
Schmelzpunkt -89.5°C
Extinktion 0.01 max. (EurPh) at 310nm, 0.02 max. (EurPh) at 290nm, 0.03 max. (EurPh) at 270nm, 0.1 max. (EurPh) at 250nm, 0.3 max. (EurPh) at 230nm
Farbe Braun bis Violett
Aussehen Clear colorless liquid
Dichte 0.7850g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 83.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt 12°C
Identifizierung C: Passes Test (EP)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Brechungsindex 1.3760 to 1.3780
Relative Dichte 0.785
Strukturformel (CH3)2CHOH
Viskosität 2.27 mPa.s (20°C)
Wasser 0.5% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Formelmasse 60.1
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Chargennummer2401713 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Chargennummer2497396 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Chargennummer2415798 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
Chargennummer2401888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number396982500,396980100,396980025,396980250,396980010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isopropanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Isopropanol, spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs der EU, Thermo Scientific Chemicals >