Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell™
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanol |
Dichte | 0.785 g/ml bei 25 °C |
Menge | 1 l |
Explosionsgrenze | 0.02 |
Flammpunkt | 12 °C (53.6 °F) |
Zündpunkt | 750 °F |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | (CH3)2CHOH |
Dampfdruck | 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C) |
UN-Nummer | UN1219 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 2-Propanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur