Learn More
Micronova™ Isolator Tool™ Überzüge
Lässt sich über Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie schieben. Die Micronova™ Isolator Tool™ Schutzbezüge sind waschbar, autoklavierbar und wiederverwendbar.
Marke: Micronova™ ITC11-9NS
6.32 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Ein 9 in. (22.9 cm) breiter Isolatorwerkzeugadapter, 50 NovaPoly™ Schutzbezüge und ein 12 in. (23 cm) langer Edelstahlgriff
Beschreibung
Trägt zu Vereinfachung der Reinigung gemäß USP 797 bei
Das Micronova Isolatormaterial ist mit einer Auswahl an Platten aus Edelstahl oder Kunststoff erhältlich. Die Moppaufsätze sind in einer Reihe von Materialien mit optionaler Schaumstoffschicht erhältlich, die das Desinfektionsmittel aufnimmt und das Auswringen erleichtert. Für den Einsatz mit Universalgriffen der Serie SSU oder Gewindegriffe der Serie STA, die durch kleine Passagen passen und eine längere Reichweite ermöglichen.
- Isolatormaterial mit verschiedenen Aufsätzen
- Ergonomische Reinigung von Isolatoren, Hauben, RABS und anderen kleinen Geräten
- Modulare, erweiterbare Griffe passen durch kleine Passagen und erhöhen die Reichweite
- Abgewinkelter Kopfadapter mit 360°-Drehgelenk für einfaches Auftragen von Reinigungsmittel
- Der Edelstahladapter (QDIT) ist für den Einsatz mit QD Griffen der Serie SSU konzipiert
- Der Kunststoffadapter (QPIT) ist für den Einsatz mit Griffen mit ACME-Gewinde konzipiert
- Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich
- NovaPoly — 100 % glatter, gestrickter Polyester für ein ausgezeichnetes Dispergieren von Desinfektionsmittel
- PolySorb — 100 % strukturierter Polyester zum Entfernen von Rückständen und Dispergieren von Desinfektionsmittel
- MegaTex — 100 % Polyamid-Vlies, saugfähig, mit sanft scheuernder Oberfläche
- Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und Effektivität im nassen und trockenen Zustand
- Kompatibel mit Alkohol und starken Desinfektionsmitteln
- Waschbar und zur Wiederverwendung geeignet
- Autoklavierbar
Spezifikation
22,9 x 5,1 cm (9 x 2 in.) | |
Weiß | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
2 in. | |
Nein | |
One 9 in. W isolator tool adapter, 50 NovaPoly™ slip covers and one 12 in. L stainless steel handle | |
Texturiertes Polyester, Polysorb |
Isolator-Reinigungswerkzeugbezug | |
9 in. | |
22,9 cm | |
5,1 cm | |
Chemikalien | |
Das Produkt kann gewaschen und wiederverwendet werden. Es sollte darauf geachtet werden, dass Desinfektionsmittel vor der Wiederverwendung oder Dampfsterilisation vollständig entfernt werden. Die Temperatur des Wassers oder Trockners sollte nicht über 180 °C liegen. | |
Moppadapter der QDIT- und QPIT-Serie für Reinräume |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
044392-000 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | ITC11-9NS |
043753-000 | Konformitätsbescheinigung | 09/05/2024 | ITC11-9NS |
041901-000 | Konformitätsbescheinigung | 31/01/2024 | ITC11-9NS |
040792-000 | Konformitätsbescheinigung | 27/11/2023 | ITC11-9NS |
043753-000 | Qualitätsbescheinigung | 09/05/2024 | ITC11-9NS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %