Learn More
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath
General purpose digital heated circulator and stainless tank for straightforward applications requiring accurate temperature control.
Marke:  Fisherbrand™ 17205566
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17205566
  • 2360.00 CHF / 1 Stück
Das akademische Best Buy Book 2025
Aktionscode 25081 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Beschreibung
Incorporates Intelligent Control Optimisation TM (ICO) for adaptive intelligent PID temperature control.
  • Stability: ±0.05°C
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Model available with or without T-clamp
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2-point user calibration
  • Visual alarm
  • Accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 gal.
Luftgekühlt
Ambient 5°C to 100°C
No
Rostfreier Stahl
730 x 333 x 450 mm
38 L
0 to 13 L/min.
Umwälzthermostat mit offenem Bad
38 L Stainless Steel Tank
3 Jahre
220/240 V
Dokumentation
Brochures
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 100 - General Purpose Digital Heating Circulator Stirrer with Stainless Steel Bath > Capacity: 38 L, Dimensions (L x W x H): 335 x 730 x 460 mm, Temperature Range: Ambient +5°C to 100°C