Learn More
Thermo Scientific™ Isolator™ 10 Röhrchen, Zubehör
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ 10-Rohr-Blutkultursystems mit diesem Zubehör.
1130.00 CHF - 1235.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
13266199
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
BC0507C
Isostat™ Presse und Gestell Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
13236199
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
BC0509C
Isostat™ Verbrauchsmaterialpackung Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Isolator™ 10-Röhrchen-Blutkultursystems mit Isostat™-Zubehör. Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem ist ein hochempfindliches Blutkultursystem für den schnellen Nachweis und die Isolierung von Mikroorganismen in einem einzigen Prozess.
Unterstützen Sie die Funktionalität des Isolatorröhrchen-Blutkultursystems 10 mit Isostat-Zubehör.
Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem bietet eine einfache, schnelle und empfindliche Methode zum Nachweis von Bakteriämie.1
  • Schnelle Detektion: Die Isolator-Röhrchen kombinieren Detektion und Isolierung in einem einzigen Prozess, wodurch isolierte Kolonien 30 Stunden früher als mit herkömmlichen Methoden verfügbar werden1.
  • Überlegene Empfindlichkeit: Das Isolator-Blutkultursystem verfügt über eine mit herkömmlichen Bouillon-Verfahren vergleichbare oder bessere Rückgewinnungsrate1,2,3
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Isolator™ 10 Röhrchen, Zubehör