Learn More
Thermo Scientific™ Isolator™ Zubehör für 10 Röhrchen
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Oxoid™ Isolator™ 10-Rohr-Blutkultursystems mit diesem Zubehör.
Marke:  Thermo Scientific™ BC0509C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13236199
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Unterstützen Sie die Funktionalität des Thermo Scientific™ Isolator™ 10-Röhrchen-Blutkultursystems mit Isostat™-Zubehör. Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem ist ein hochempfindliches Blutkultursystem für den schnellen Nachweis und die Isolierung von Mikroorganismen in einem einzigen Prozess.
Unterstützen Sie die Funktionalität des Isolatorröhrchen-Blutkultursystems 10 mit Isostat-Zubehör.
Das Isolator 10-Röhrchen-Blutkultursystem bietet eine einfache, schnelle und empfindliche Methode zum Nachweis von Bakteriämie.1
  • Schnelle Detektion: Die Isolator-Röhrchen kombinieren Detektion und Isolierung in einem einzigen Prozess, wodurch isolierte Kolonien 30 Stunden früher als mit herkömmlichen Methoden verfügbar werden1.
  • Überlegene Empfindlichkeit: Das Isolator-Blutkultursystem verfügt über eine mit herkömmlichen Bouillon-Verfahren vergleichbare oder bessere Rückgewinnungsrate1,2,3
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™-Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Isostat™ Verbrauchsmaterialpackung
Isostat™ Verbrauchsmaterialpackung
100/Pckg.