Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und fusselarm.
378.00 CHF - 448.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Gummizüge an der Rückseite |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15694894
![]() |
DuPont™
D15429648 |
Klein |
378.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15604904
![]() |
DuPont™
D15429659 |
Mittel |
378.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15614904
![]() |
DuPont™
D15429666 |
Groß |
378.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15624904
![]() |
DuPont™
D15429671 |
Extragroß |
378.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15634904
![]() |
DuPont™
D15429681 |
2 Extragroß |
378.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15644904
![]() |
DuPont™
D15429690 |
3 Extragroß |
448.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- In den Größen S bis XXXL lieferbar
- Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
- Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
- Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
- Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
- Reißverschluss vorne
- Sturmklappe
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
Gummizüge an der Rückseite | |
Elastisch | |
Gebunden | |
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), vollständige Rückverfolgbarkeit auf allen sterilisierten Kleidungsstücken mit verfügbaren Sterilitätszertifikaten, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5), Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Substanzen), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) | |
Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie und andere kritische oder kontrollierte Umgebungen |
HDPE | |
Ja | |
Elastisch | |
Reißverschluss vorne | |
Steril | |
GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2 | |
25/Pckg. |
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.