Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband
BIOPHARMA
Sauber verarbeitet für maximale Reinheit, durch Gammabestrahlung sterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer. Atmungsaktiv und fusselarm.
Marke:  DuPont™ D15429671
270.47 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15624904
  • 378.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Beschreibung
  • In den Größen S bis XXXL lieferbar
  • Sauber verarbeitet und gammasterilisiert
  • Gebundene innere Säume. Elastischer Bund hinten für gute Passform
  • Tyvek™-beschichtete elastische Daumenschlaufen
  • Tunnelelastizierung an Handgelenken und Knöcheln
  • Reißverschluss vorne
  • Sturmklappe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraumoveralls
HDPE
Ja
Elastisch
Reißverschluss vorne
Steril
GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2
108 bis 116 cm
25/Pckg.
Extragroß
Weiß
Gummizüge an der Rückseite
Elastisch
Gebunden
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1), vollständige Rückverfolgbarkeit auf allen sterilisierten Kleidungsstücken mit verfügbaren Sterilitätszertifikaten, geeignet für den Einsatz in Reinräumen der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5), Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Substanzen), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
D15429671
Biotechnologie, Pharmazie, Herstellung medizinischer Geräte, Lebensmittelverarbeitung, Kosmetikindustrie und andere kritische oder kontrollierte Umgebungen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerAHS2523104 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum24/06/2025 Catalog NumberD15429671
ChargennummerAHS2521109 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum12/06/2025 Catalog NumberD15429671
ChargennummerAHS2517122 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum12/06/2025 Catalog NumberD15429671
ChargennummerAHS2514140 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum12/06/2025 Catalog NumberD15429671
ChargennummerAHS2512113 Art des ZertifikatsSterilitätszertifikat Datum12/06/2025 Catalog NumberD15429671
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall ohne Kapuze mit Nackenband > Größe: Extragroß
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.