Learn More
DuPont™ IsoClean Einweg-Schutzanzug aus Tyvek
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert. DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Kapuze und rutschhemmenden Überschuhen bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
444.00 CHF - 445.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
---|---|
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15309694
|
DuPont™
D14247979 |
Mittel | N/A | |||||||
15379714
|
DuPont™
D14247987 |
Groß | N/A | |||||||
15389734
|
DuPont™
D14247990 |
Extragroß |
444.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 16-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15349754
|
DuPont™
D14248003 |
2 Extragroß | N/A | |||||||
Beschreibung
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Kapuze und rutschhemmenden Überschuhen bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
- Der Kapuzenoverall umfasst befestigte, rutschfeste Überschuhe
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1)
- Umstochener Innensaum
- Elastischer Bund an Handgelenken, Knöcheln und Gesicht
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Reißverschluss
- Aseptisch gefaltet
- Weiß.
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
Umgestochen | |
Flüssig, Partikel, Chemikalien | |
D1424 |
HDPE | |
Ja | |
Elastisch | |
Reißverschluss vorne | |
Steril | |
ISO 11137-1 |