Learn More
DuPont™ IsoClean Einweg-Schutzanzug aus Tyvek
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
Beschreibung
Sauber verarbeitet und gammasterilisiert.DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Overall mit Kapuze und rutschhemmenden Überschuhen bietet eine inhärente Barriere gegen Partikel, Mikroorganismen und ungefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer.
- Der Kapuzenoverall umfasst befestigte, rutschfeste Überschuhe
- Sauber verarbeitet und durch Gammabestrahlung sterilisiert mit SAL von 10-6 (ISO 11137-1)
- Umstochener Innensaum
- Elastischer Bund an Handgelenken, Knöcheln und Gesicht
- Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
- Reißverschluss
- Aseptisch gefaltet
- Weiß.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Reinraumoveralls |
Größe | Extragroß |
Material | HDPE |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Knöchelform | Elastisch |
Stulpenform | Elastisch |
Flaschenhalstyp | Mit Haube |
Verschlusstyp | Frontreißverschluss |
Saumtyp | Umgestochen |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
DuPont Tyvek IsoClean
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Posters
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 528.8 kB
Clenroom gowning Poster FR
DateigrößeVersion: 526.6 kB
Clenroom gowning Poster
DateigrößeVersion: 516.2 kB
Clenroom gowning Poster IT
DateigrößeVersion: 525.4 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 1.9 MB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 130.5 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 119.4 kB
IsoClean FAQ
DateigrößeVersion: 122.3 kB
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2447142 | Sterilitätszertifikat | 17/12/2024 | D14247990 |
AHS2445128 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2446141 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2446123 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D14247990 |
AHS2445156 | Sterilitätszertifikat | 11/12/2024 | D14247990 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ IsoClean Einweg-Schutzanzug aus Tyvek >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur