Learn More
Isobutyllithium, 1.6 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 920-36-5 | C4H9Li | 64.056 g/mol
167.84 CHF - 663.30 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 920-36-5, 64742-49-0
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.056
MDL-Nummer MFCD01863085
InChI-Schlüssel CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
PubChem CID 2734901
IUPAC-Name Lithium;2-Methanidylpropan
SMILES [Li+].CC(C)[CH2-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10026182
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
377591000
100 mL AcroSeal™ Glasflasche
167.84 CHF
100 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10402493
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
377598000
800 mL AcroSeal™ Glasflasche
663.30 CHF
800 Milliliter
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Isobutyllithium, 1.6 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals