Learn More
Isobutyllithium, 1.6 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10026182
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Isobutyllithium, 1.6 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10026182
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10026182
Marke: Thermo Scientific Acros 377591000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 920-36-5 | C4H9Li | 64.056 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-36-5, 64742-49-0
Summenformel C4H9Li
Molekulargewicht (g/mol) 64.056
MDL-Nummer MFCD01863085
InChI-Schlüssel CCZVEWRRAVASGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isobutyllithium, isobutyllithium solution, 2-methylpropyl lithium, lithium 2-methanidylpropane, lithium 2-methyl-1-propanide, i-butyllithium, isobutyl lithium, i-buli, isobutyllithiumsolution, iso-butyllithium 0.7m in hexanes
PubChem CID 2734901
IUPAC-Name Lithium;2-Methanidylpropan
SMILES [Li+].CC(C)[CH2-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isobutyllithium
Farbe Gelb
Namenshinweis 1.6M Solution in Heptane
Strukturformel (CH3)2CHCH2Li
Dichte 0.7000g/mL
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: vigorous reaction.
Formelmasse 64.06
Reinheit (%) 15 to 17% (as iso-BuLi)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.7
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Isobutyllithium, 1.6M solution in heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
Isobutyllithium, 1.6 M Lösung in Heptan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >