Learn More
Isobutanol, ACS, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful for the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Isobutanol |
Schmelzpunkt | °C to 108°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.802 g/mL |
Siedepunkt | 107°C to 108°C |
Menge | 500 mL |
Flammpunkt | 28°C (82°F) |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.396 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P04L714 | Analysenzertifikat | 24/03/2025 | 036643.AP,036643.K7,036643.K2,036643.M1 |
R03F711 | Analysenzertifikat | 19/11/2024 | 036643.AP,036643.K7,036643.K2,036643.M1 |
J15Y922 | Analysenzertifikat | 18/04/2024 | 036643.AP,036643.K7,036643.K2,036643.M1 |
R05H742 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | 036643.AP,036643.K7,036643.K2,036643.M1 |
G28N780 | Analysenzertifikat | 07/08/2023 | 036643.AP,036643.K7,036643.K2,036643.M1 |
Sicherheit und Handhabung
- Isobutanol
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Isobutyl alcohol