Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
3.30 CHF - 13.20 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | 1 Sign |
Klebstofftyp | Permanent |
Montageart | Surface Mount |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Facility Identification, Safety Identification |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17841795
|
Brady™
311199 |
White on Red | 100 x 100 mm |
3.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17891765
|
Brady™
311200 |
White on Red | 148 x 148 mm |
3.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17871765
|
Brady™
311201 |
White on Red | 200 x 200 mm |
4.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17881765
|
Brady™
311202 |
White on Red | 250 x 250 mm |
6.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17821695
|
Brady™
311203 |
White on Red | 315 x 315 mm |
11.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17811775
|
Brady™
311204 |
White on Red | 400 x 400 mm |
13.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17861695
|
Brady™
311214 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class B |
4.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17861715
|
Brady™
311217 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class C |
6.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851795
|
Brady™
311215 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class B |
5.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801705
|
Brady™
311218 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class C |
6.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17801775
|
Brady™
311216 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class B |
6.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17851775
|
Brady™
311219 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class C |
9.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Polyester | |
Permanent | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |
1 Sign | |
Surface Mount | |
Square | |
Fire Alarm Flashing Light |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht