Learn More
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht
Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Marke:  Brady™ 311202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17881765
  • 6.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Beschreibung
  • Weist auf ein blinkendes Gerät und damit auf einen ausgelösten Brandmelder hin
Spezifikation
Spezifikation
F/F018/NT/PE-250X250-1
Polyester
Permanent
Facility Identification, Safety Identification
9.84 in.
Square
Universal
Fire Alarm Flashing Light
White on Red
Glanz
1 Sign
Surface Mount
9.84 in.
-40°C to +110°C
-40°F to +230°F
250 x 250 mm
Safety Sign
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ ISO-Sicherheitsschild - Brandmelder mit blinkendem Licht > ISO Safety Sign Fire Alarm; Color: White on Red; Dimensions (L x W): 250 x 250 mm