Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Ties
ISO Air cleanroom masks have long ties for easy donning and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
94.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Fastening Type | Binder |
Modell | Plissiert, 60.720 |
Zertifizierung/Konformität | Grad B |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17734789
![]() |
Hopen™
60.720M |
M |
94.90 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17724789
![]() |
Hopen™
60.720L |
L |
94.90 CHF
300 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
- High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
- Adaptable to users and protocols with two sizes available
- Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
- Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
- Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
- ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
- Made in France
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Grad B | |
> 99 % |
Weiß | |
Plissiert, 60.720 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Branche |