Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Ties
ISO Air cleanroom masks have long ties for easy donning and are made with the Mass Balance approach from recycled materials.
Marke: Hopen™ 60.720M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
- Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
- Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
- Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
- Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
- Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
- Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Binder | |
Plissiert, 60.720 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Branche |
Weiß | |
M | |
Grad B | |
> 99 % |