Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
71.40 CHF - 221.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gesichtsmaske für Reinräume |
---|---|
Farbe | Weiß |
Fastening Type | Ohrschlaufen |
Modell | Plissiert, 60.712 |
Zertifizierung/Konformität | Grad B |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17714789
![]() |
Hopen™
60.712M |
M |
71.40 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17704789
![]() |
Hopen™
60.712L |
L |
221.00 CHF
400 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Description
- Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
- High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
- Adaptable to users and protocols with two sizes available
- Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
- Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
- Origami folding and double elastics technology ensure optimal fit
- Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
- ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
- Made in France
Specifications
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Ohrschlaufen | |
Grad B | |
> 99 % |
Weiß | |
Plissiert, 60.712 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Branche |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.