Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Marke: Hopen™ 60.712M
67.83 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringe Freisetzung von Partikeln: Helmke-Trommel-getestet für den Einsatz in Reinräumen
- Hohe Filtrationseffizienz von Partikeln, Bakterien und Viren
- Anpassbar an Benutzer und Protokolle und in zwei Größen erhältlich
- Kopfschlaufen verbessern den Komfort für den Benutzer, mit denen sie leichter aufgesetzt werden können
- Die Softex-Technologie begrenzt das Risiko einer Partikelkontamination und verringert gleichzeitig das Risiko von Hautreizungen für den Benutzer
- Origami-Falz- und Doppelelastiktechnologie sorgen für optimale Passform
- Der verstellbare und formbare Nasenclip verhindert das Beschlagen der Gläser
- Der ISO-AIR-Bereich wird in einem Reinraum mit ISO 8-Klassifizierung hergestellt
- Hergestellt in Frankreich
Spezifikation
Gesichtsmaske für Reinräume | |
Ohrschlaufen | |
Plissiert, 60.712 | |
Klasse 100 (ISO 5) | |
Branche |
Weiß | |
M | |
Grad B | |
> 99 % |