Learn More
Brady™ ISO 7010-Zeichen – Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten
Vermeiden kostspieliger Unfälle mit Sicherheitsschildern gemäß ISO 7010 für optimale Wirkung und Erkennbarkeit.
Marke: Brady™ 822150
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
PIC P003-Dia 200-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
1.501 mm | |
Rund | |
rot auf weiß |