Learn More
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen
Vielseitige Mehrkanalpumpen mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche sorgen für präzise dosierte Flüssigkeitszufuhr mit geringen Durchflussraten.
3735.00 CHF - 4518.80 CHF
Spezifikation
Regelungsart | Digitale variable Drehzahl |
---|---|
Displaytyp | Touchscreen |
Schutzart Gehäuse | IP 31 |
Maximaler Druck | Rohrgebunden |
Motor Speed | 0,1 bis 160 U/min |
Produktcode | Marke | Kanäle | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kanäle | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16406649
|
Ismatec™
78018-22 |
4 | 0,0002 bis 57 ml/min |
4518.80 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16416649
|
Ismatec™
78018-24 |
4 | 0,0001 bis 38 ml/min |
4125.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16466639
|
Ismatec™
78018-10 |
2 | 0,0002 bis 68 ml/min |
3735.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16486639
|
Ismatec™
78018-14 |
2 | 0,0001 bis 38 ml/min |
4135.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
16496639
|
Ismatec™
78018-20 |
4 | 0,0002 bis 68 ml/min |
4155.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Kompakte Tischpumpen optimieren Anwenderfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in. / 12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
- Flexible Betriebssteuerung über Touchscreen, MasterflexLive™ oder analoge Fernsteuerung
- Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit - Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen–dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
- Kassettenpumpenmodelle können zum einfachen Laden und für sichere Retention Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps aufnehmen
Spezifikation
Digitale variable Drehzahl | |
IP 31 | |
0,1 bis 160 U/min | |
RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primfest über DB-25 | |
ABS-Kunststoff und Aluminium | |
90 bis 260 V AC |
Touchscreen | |
Rohrgebunden | |
Ja | |
Pumpenantrieb, Pumpenkopf, Kassetten und Netzadapter mit 6 ft. (1,8 m) langem Netzkabel | |
22,1 x 14,7 x 15,7 cm | |
90/260 VAC |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen