Learn More
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen
Vielseitige Mehrkanalpumpen mit intuitiver Touchscreen-Benutzeroberfläche sorgen für präzise dosierte Flüssigkeitszufuhr mit geringen Durchflussraten.
Marke:  Ismatec™ 78018-10
2882.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
3136.35 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16466639
  • 3735.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompakte Tischpumpen optimieren Anwenderfreundlichkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit
  • Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen (5 in. / 12,7 cm) sorgt für gestochen scharfe Auflösung und einen weiten Betrachtungswinkel
  • Flexible Betriebssteuerung über Touchscreen, MasterflexLive™ oder analoge Fernsteuerung
  • Betriebsarten: kontinuierlicher Betrieb, Dosierung nach Volumen und Dosierung nach Zeit - Chargensteuerung und Intervall/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Antitropffunktion und Geschwindigkeitsstufen bei Dosierung nach Volumen–dies sorgt für Genauigkeit und minimiert Probenverluste
  • Kassettenpumpenmodelle können zum einfachen Laden und für sichere Retention Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
2
Touchscreen
0,0002 bis 68 ml/min
0,1 bis 160 U/min
RJ45 Ethernet; USB; 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Primfest über DB-25
ABS-Kunststoff und Aluminium
22,1 x 14,7 x 15,7 cm
90/260 VAC
Digitale variable Drehzahl
IP 31
Rohrgebunden
Ja
Pumpenantrieb, Pumpenkopf, Kassetten und Netzadapter mit 6 ft. (1,8 m) langem Netzkabel
6
90 bis 260 V AC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ismatec™ Reglo digitale Mehrkanalpumpen > Durchflussrate pro Kanal: 68 ml/min; Kanalanzahl: 2