Learn More
Micronova™ Gefahrenbeutel
Diese LDPE-Gefahrenbeutel mit niedriger Dichte sind für die Aufnahme biomedizinischer und gefährlicher Abfälle in aseptischen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen.
212.00 CHF - 268.00 CHF
Specifications
Beschreibung | Five folded liners per double bag |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Menge | 50/Cs. |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Dicke | 0.050 mm |
Product Code | Brand | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Farbe | Kapazität (metrisch) | Sterilität | Price | Quantity & Availability | ||||
30090458
|
Micronova™
BL2-24YEIRBB |
Yellow | 61 L | Sterile |
212.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13172360
![]() |
Micronova™
BL2-25REIRBB |
Rot | 61 l | Steril |
246.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15591745
|
Micronova™
BL2-32YEIRBB |
Gelb | 113,5 l | Steril |
268.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
Die Micronova Gefahrenbeutel bestehen aus FDA-konformem rotem oder gelbem Polyethylen mit niedriger Dichte und können mit dem Micronova BinLiner Ständer der Serie BLSSH verwendet werden.Die Biogefahrenbeutel sind für die Aufbewahrung und Entsorgung von biomedizinischem Abfall vorgesehen und die Gefahrstoffbeutel für Trennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle
- Gefahrenbeutel aus Polyethylen niedriger Dichte
- Rote oder gelbe Beutel für Biogefahrenstoffe und Gefahrstoffe
- Beutel für Biogefahrenstoffe sind in deutlich in schwarzer Tinte mit einem Symbol für Biogefahrenstoffe gekennzeichnet
- Gefahrstoffbeutel sind für Abfalltrennung in den USA gekennzeichnet
- Die 32YE Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
- 24YE und 25RE sind für den BLDSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
- Kleinere Beutel mit Sternboden sind ideal für runde Behälter
- Größere Beutel sind flach versiegelt
- Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
- Die gammabestrahlten Beutel sind steril für aseptische Bereiche
Specifications
Five folded liners per double bag | |
50/Cs. | |
0.050 mm | |
Biohazard Waste Bags |
Single-use | |
Not Autoclavable | |
LDPE | |
15°C to 30°C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.