Learn More
Micronova™ Gefahrenbeutel
Diese LDPE-Gefahrenbeutel mit niedriger Dichte sind für die Aufnahme biomedizinischer und gefährlicher Abfälle in aseptischen und kontrollierten Umgebungen vorgesehen.
Marke: Micronova™ BL2-25REIRBB
233.70 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25047" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Micronova Gefahrenbeutel bestehen aus FDA-konformem rotem oder gelbem Polyethylen mit niedriger Dichte und können mit dem Micronova BinLiner Ständer der Serie BLSSH verwendet werden.Die Biogefahrenbeutel sind für die Aufbewahrung und Entsorgung von biomedizinischem Abfall vorgesehen und die Gefahrstoffbeutel für Trennung und Entsorgung gefährlicher Abfälle
- Gefahrenbeutel aus Polyethylen niedriger Dichte
- Rote oder gelbe Beutel für Biogefahrenstoffe und Gefahrstoffe
- Beutel für Biogefahrenstoffe sind in deutlich in schwarzer Tinte mit einem Symbol für Biogefahrenstoffe gekennzeichnet
- Gefahrstoffbeutel sind für Abfalltrennung in den USA gekennzeichnet
- Die 32YE Beutel sind für den BLSSH-1515 BinLiner Ständer vorgesehen
- 24YE und 25RE sind für den BLDSSH-168 BinLiner Ständer vorgesehen
- Kleinere Beutel mit Sternboden sind ideal für runde Behälter
- Größere Beutel sind flach versiegelt
- Gute Kompatibilität mit gängigen Reinigungsmitteln
- Die gammabestrahlten Beutel sind steril für aseptische Bereiche
Spezifikation
61 l | |
Fünf gefaltete Liner pro Doppelbeutel | |
15,9 in. | |
Rot | |
Ja | |
63,5 cm | |
STAR: Durable pleated bottom to fit round containers. | |
Nicht autoklavierbar | |
BLSSH-168 | |
0,050 mm | |
LDPE | |
15°C to 30°C |
Verarbeitung von Konformitätsbescheinigung und Bestrahlungsbescheinigung | |
40 cm | |
16 gal. | |
25 x 35 in. | |
91 cm | |
50/Karton | |
Steril | |
Transport biomedizinischer Abfälle (nicht spitze Gegenstände) | |
25 in. | |
36 in. | |
Gefahrenbeutel |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
047664-000 | Qualitätsbescheinigung | 23/04/2025 | BL2-25REIRBB |
047096-000 | Qualitätsbescheinigung | 02/01/2025 | BL2-25REIRBB |
045333-000 | Qualitätsbescheinigung | 23/10/2024 | BL2-25REIRBB |
045168-000 | Qualitätsbescheinigung | 21/08/2024 | BL2-25REIRBB |
043353-000 | Qualitätsbescheinigung | 17/06/2024 | BL2-25REIRBB |