Learn More
WTW™ Reagenzientest Eisen 14761/2 0,005-5,0mg/l 250 Bestimmungen
Marke:  WTW™ 250439
108.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10743384
  • 114.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
EG-Nr. 1907/2006
Eisen-Testmethode
Reagenz zur Analyse
3 bis 4
Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen chemisch stabil
15°bis 25 °C
Merkmal
14761/2
0,005 bis 5,00 mg/l
Trockenpulver
Name des Produkts
WTW™ Reagenzientest Eisen 14761/2 0,005-5,0mg/l 250 Bestimmungen > Messbereich:0,005 bis 5,00 mg/l