Learn More
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, original kit
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris.
Marke:  Invitrogen™ K171001
Artikelnummer. 10768244
  • 4725.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
The Original Pichia Expression Kit is designed for high-level expression of recombinant protein in the yeast Pichia pastoris. The vectors carry the HIS4 gene for selection of transformants on histidine-deficient medium. The Original Pichia Expression Kit provides all of the tools and reagents needed to express a gene of interest from the AOX1 promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ampicillin (AmpR)
Das originale Pichia-Expressionskit enthält je 10 µg Phil-D2- und pPIC3.5-Vektoren für intrazelluläre Expression und Phil-S1- und pPIC9-Vektoren für sezernierte Expression, Pichia pastoris-Stämme GS115 (his4), KM71 (arg4 his4 aox1::ARG4), Kontrollstamm GS115 Albumin, Kontrollstamm GS115 β-gal, Medien (YP und YNB), Spheroplast Transformationskit und 2 µg je 5´ AOX1, 3´ AOX1 und α-Faktor Sequenzierungs-Primer. Lagern Sie Vektoren und Primere bei -20 °C. Stämme bei Raumtemperatur lagern. Alle anderen Komponenten bleiben garantiert 6 Monate stabil, wenn sie sachgemäß gelagert werden.
AOX1
Kit
pPIC
Zellbasierte Expression
Proteinexpression
Nicht markiert
pPIC
GS115, KM71
Restriktionsenzym/MCS
Hefezellen
P. pastoris
Ampillicin
Hefe
Expressionskit
1 Kit
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Pichia Expression Kit, original kit > 1 Kit