Learn More
Eisen-Nickel-Pulver, mehr als 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Ni:Fe; 50:50 wt%
41.85 CHF - 280.95 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron Nickel powder |
---|---|
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver gray powder |
Prozentgehaltsbereich | >99.5% (metals basis) |
Summenformel | Ni:Fe; 50:50 wt% |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15466165
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036683.14 |
25 g |
41.85 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11314207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036683.22 |
100 g |
97.50 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11324207
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036683.36 |
500 g |
280.95 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Iron Nickel powder is used as an low expansion alloy for precision instruments, measuring tapes and weights
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Iron Nickel powder | |
Silver gray powder | |
Ni:Fe; 50:50 wt% | |
Insoluble in water. | |
Geruchsneutral |
Silberfarben bis grau | |
>99.5% (metals basis) | |
MFCD01741928 | |
-325 Mesh | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
Keep container tightly closed. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Take precautionary measures against static discharges. Wear suitable protective clothing and gloves. This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste.
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H317-H350-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4.1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Iron Nickel powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel, Iron