Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
56.18 CHF - 587.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13478-10-9 |
---|---|
Summenformel | Cl2Fe·4H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 198.81 |
InChI-Schlüssel | WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii |
PubChem CID | 16211588 |
ChEBI | CHEBI:86249 |
IUPAC-Name | Dichloreisen;tetrahydrat |
SMILES | O.O.O.O.Cl[Fe]Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10348150
|
Thermo Scientific Acros
205080050 |
5 g | Glasflasche |
56.18 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10401251
|
Thermo Scientific Acros
205082500 |
250 g | Glasflasche |
62.31 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10338150
|
Thermo Scientific Acros
205080010 |
1 kg | Glasflasche |
170.85 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11994181
|
Thermo Scientific Acros
205080051 |
5 kg | Kunststoffflasche |
587.93 CHF
5 Kilogramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13478-10-9 | |
198.81 | |
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii | |
CHEBI:86249 | |
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl |
Cl2Fe·4H2O | |
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L | |
16211588 | |
Dichloreisen;tetrahydrat |
Spezifikation
Iron(II) chloride tetrahydrate | |
13478-10-9 | |
Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen | |
Cl2Fe·4H2O | |
14,4043 | |
Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol | |
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl | |
198.81 | |
CHEBI:86249 | |
≥99% |
105.0°C to 110.0°C | |
Gelb nach grün | |
99+% | |
FeCl2·4H2O | |
ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii | |
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L | |
Dichloreisen;tetrahydrat | |
16211588 | |
198.81 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.