Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10401251
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10401251 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Glasflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10401251
Marke: Thermo Scientific Acros 205082500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13478-10-9 | Cl2Fe·4H2O | 198.81 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-10-9
Summenformel Cl2Fe·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 198.81
InChI-Schlüssel WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Synonym ferrous chloride tetrahydrate, iron ii chloride tetrahydrate, iron dichloride tetrahydrate, cl2fe.4h2o, fecl2.4h2o, iron chloride, tetrahydrate, dichloroiron-water 1/4, iron ii chloride tetra hydrate, ae>> nciu eae r masculineiii
PubChem CID 16211588
ChEBI CHEBI:86249
IUPAC-Name Dichloreisen;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron(II) chloride tetrahydrate
Schmelzpunkt 105.0°C to 110.0°C
Farbe Gelb nach grün
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel FeCl2·4H2O
Merck Index 14,4043
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1600g/L (10°C) 4100g/L (100°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 198.81
Reinheit (%) ≥99%
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2025 Artikelnummer205082500,205080010,205080050,205080051
ChargennummerA0467201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer205082500,205080010,205080050,205080051
ChargennummerA0467200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer205082500,205080010,205080050,205080051
ChargennummerA0467200 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer205082500,205080010,205080050,205080051
ChargennummerA0467201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Artikelnummer205082500,205080010,205080050,205080051
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(II) chloride tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >