Learn More
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat wird als Reduktionsmittel in der Metallurgie, in pharmazeutischen Präparaten, als Bindemittel in der Färberei und in der Abwasserbehandlung eingesetzt. Eisenchlorid hat eine Art Nischenanwendung. Während der Laborsynthese von Eisenkomplexen fungiert Eisenchlorid als reduzierendes Flockungsmittel in der Abwasserbehandlung, insbesondere für Abfälle, die Chromat enthalten. Es ist der Vorläufer hydrierter Eisen(III)-oxide, die magnetische Pigmente sind. Eisenchlorid wird als Reduktionsmittel in vielen organischen Synthesereaktionen eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Eisen(II)-chlorid-Tetrahydrat wird als Reduktionsmittel in der Metallurgie, in pharmazeutischen Präparaten, als Bindemittel in der Färberei und in der Abwasserbehandlung eingesetzt. Eisenchlorid hat eine Art Nischenanwendung. Während der Laborsynthese von Eisenkomplexen fungiert Eisenchlorid als reduzierendes Flockungsmittel in der Abwasserbehandlung, insbesondere für Abfälle, die Chromat enthalten. Es ist der Vorläufer hydrierter Eisen(III)-oxide, die magnetische Pigmente sind. Eisenchlorid wird als Reduktionsmittel in vielen organischen Synthesereaktionen eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Hygroskopisch. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Säuren, Ethylenoxid und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iron(II) chloride tetrahydrate |
Menge | 250 g |
Strukturformel | FeCl2·4H2O |
UN-Nummer | UN3260 |
Merck Index | 14,4043 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 198.81 (126.75 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Air sensitive; Hygroscopic |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q15L001 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A16327.30,A16327.0B |
10252838 | Analysenzertifikat | 25/10/2024 | A16327.30,A16327.0B |
10252180 | Analysenzertifikat | 23/08/2024 | A16327.30,A16327.0B |
T29K035 | Analysenzertifikat | 13/08/2024 | A16327.30,A16327.0B |
S10K044 | Analysenzertifikat | 14/06/2024 | A16327.30,A16327.0B |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.