Learn More
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394667
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11394667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039708.30
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-89-6 | Fe | 55.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray color granules
Dichte 7.87g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 250 g
Form Granulate, 1 bis 2 mm (0.04 bis 0.08 Zoll)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX17K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number039708.XK,039708.A1,039708.30
ChargennummerW17K041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number039708.XK,039708.A1,039708.30
ChargennummerW06K062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog Number039708.XK,039708.A1,039708.30
ChargennummerQ21I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog Number039708.XK,039708.A1,039721.G5,039708.30
ChargennummerJ11K20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number039708.XK,039708.A1,039721.G5,039708.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron granules
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Name des Produkts
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >