Learn More
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384667
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-89-6
Summenformel Fe
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
MDL-Nummer MFCD00010999
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ferrum, iron, elemental, ferrous, remko, armco, ferrovac, hoeganaes eh, 3zhp, ancor b, atomiron 5m
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
IUPAC-Name Eisen
SMILES [Fe]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iron
Farbe Grau
Aussehen Gray color granules
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 1 kg
Form Granulate, 1 bis 2 mm (0.04 bis 0.08 Zoll)
Name des Produkts
Eisengranulat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >