Learn More
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Hellbraun (CBR65)
Hellgrün
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Schwarz, Grau
Schwarz, Weiß
Schwarz, anthrazit
Schwarz, blau
Schwarz, limonengrün
Weiß, Schwarz
Beschreibung
- Innovative Schutzbrille mit sportlichem Design, das Funktionalität und Sicherheit vereint
- Federleichte Konstruktion, wiegt nur 23 Gramm
- Weicher, einstellbarer Nasenbügel mit weichen, rutschfesten Ohrstücken für eine druckfreie Passform
- Die Geometrie der Gläser sorgt für optimale Sicht
Supravision AR-Beschichtung
- Innen:Entspiegelt
- Außen:Entspiegelt
- Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite:Beschlagfrei
- Außenabmessungen:Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Extreme Beschichtung
- Innenseite:Beschlagfrei
- Außenabmessungen:Kratzfest
- Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Supravision Plus Beschichtung
- Innen:Beschlagfrei und kratzfest
- Außen:Beschlagfrei und kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Variomatic Beschichtung
- Innen:Beschlagfrei
- Außen:Kratzfest
- Selbstfärbende Filter werden innerhalb von 10 Sekunden automatisch dunkler und nach 30 Sekunden heller
- Geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigen Bewegungen von drinnen nach draußen und von hell nach dunkel
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision Excellence |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Schwarz, limonengrün |
Modell | 9193 Sportstyle |
Gewicht (metrisch) | 23 g |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur