Learn More
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5
Ultramodulare und stufenlos anpassbare Schutzbrille mit dioptrischen Korrekturgläsern. Die Bolle Protection™ Polycarbonat-Schutzbrille mit Lesebereich wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
14.74 CHF - 147.00 CHF
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
UV-Schutz | Ja |
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15256705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI1.5 |
Beschlagfrei, Kratzfest | N/A | |||||||
15276705
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Beschlagfrei, Kratzfest | N/A | |||||||
15598281
|
Bolle Protection™
IRIDPSI2.5 |
Beschlagfrei, Kratzfest |
147.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Transparente Gläser
- Lesebereich.
- Einstellbare B-Flex Brücke mit Gedächtnisfunktion.
- Drehbügel/neigbare Front
- Rutschsicheres Tipgrip-Design.
- Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- Antifog-Beschichtung.
- 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
- Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Beschlagfrei, Kratzfest | |
CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich. | |
Durchsichtig | |
Ja |