Learn More
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5 Artikelnummer.: 15598281
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5
Artikelnummer. 15598281
Beschlagfrei, Kratzfest, 10 Stück
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15598281
Marke: Bolle Protection™ IRIDPSI2.5
Nur noch undefined auf Lager
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Ultramodulare und stufenlos anpassbare Schutzbrille mit dioptrischen Korrekturgläsern. Die Bolle Protection™ Polycarbonat-Schutzbrille mit Lesebereich wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
  • Transparente Gläser
  • Lesebereich.
  • Einstellbare B-Flex Brücke mit Gedächtnisfunktion.
  • Drehbügel/neigbare Front
  • Rutschsicheres Tipgrip-Design.
  • Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
  • Anti-Kratz-Beschichtung.
  • Antifog-Beschichtung.
  • 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
  • CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Objektivtyp Lesebereich: +2.5
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Durchsichtig
UV-Schutz Ja
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bolle Protection™ SAFETY SPECTACLE IRIS CLEAR READING AREA +1.5 >