Learn More
Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381259
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381259
25 cm
Click to view available options
Menge:
5 cm
25 cm
Artikelnummer. 11381259
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011430.BU
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium wire
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.8%
Gewicht ≈4.45g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY29E053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
ChargennummerC19H31 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
ChargennummerI15T028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
ChargennummerK26S024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
ChargennummerQ23F107 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number011430.BU,011441.DM,011430.BQ
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumdraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >