Learn More
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10614712
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10614712 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mg
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10614712
Marke: Thermo Scientific Acros 198095000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium
Farbe Grau
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Menge 500 mg
Fieser 02,228; 09,257
Merck Index 15, 5129
Formelmasse 192.2
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Amorphes Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/06/2024 Catalog Number198090100,198095000
ChargennummerA0432403 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2024 Catalog Number198090100,198095000
ChargennummerA0457543 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number198090100,198095000
ChargennummerA0454535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number198090100,198095000
ChargennummerA0394904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number198090100,198095000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iridium, powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridium, 99.9 %, (Spurenmetallbasis), Pulver, Thermo Scientific Chemicals >