Learn More
Iridiumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319278
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridiumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319278
10 cm
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Artikelnummer. 11319278
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043208.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7439-88-5 | Ir | 192.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium wire
Namenshinweis 0.125mm (0.005 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈0.28g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ07L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number043208.BS,043208.BW
ChargennummerM02K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043208.BS,043208.BW
ChargennummerM16D050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number043208.BS,043208.BW
ChargennummerY19H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043208.BS,043208.BW
ChargennummerQ11E013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Catalog Number043208.BS,043208.BW
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >