Learn More
Iridiumdraht, 0.075 mm (0.003 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469940
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Iridiumdraht, 0.075 mm (0.003 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469940
10 cm, 10 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
50 Zentimeter
Artikelnummer. 11469940
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044714.BS
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-88-5
Summenformel Ir
Molekulargewicht (g/mol) 192.22
MDL-Nummer MFCD00011062
InChI-Schlüssel GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ion, black, metallicum, iridium, elemental, iridium, ion ir4, iridio, hydrido-iridium, atom, powder, sponge
PubChem CID 23924
ChEBI CHEBI:49666
IUPAC-Name Iridium
SMILES [Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iridium wire
Namenshinweis 0.075mm (0.003 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 cm
Reinheit (%) 99.9%
Gewicht ≈0.099g/m
Form Draht
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ23G098 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Artikelnummer044714.BW,044714.BS
ChargennummerK29W015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044714.BW,044714.BS
ChargennummerG27Q10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044714.BW,044714.BS
ChargennummerTYPICAL Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Artikelnummer044714.BW,044714.BS
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Iridiumdraht, 0.075 mm (0.003 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >